3,4-Dihydroxybenzoic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Protocatechuic acid
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 67.4 EUR
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Smeltpunt: 202…204 °C
Dichtheid: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002509
CAS nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080