Galluszuur
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 85.7 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Galluszuur
Galluszuur
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Kookpunt: 501
Smeltpunt: 251…252 °C
Dichtheid: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002510
CAS nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366