N-Methyl-4-nitroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01115.1 SB01115.10 SB01115.50
MAYBSB01115.1EA 0 EUR
MAYBSB01115.1 MAYBSB01115.10 MAYBSB01115.50
N-Methyl-4-nitroaniline
N-Methyl-4-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 291
Smeltpunt: 148…149 °C
Dichtheid: 1.201 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007305
CAS nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III