1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 32.1 EUR
H59534.06 H59534.18
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Formule: C₁₂H₂₃ClN₂
Dichtheid: 1,01
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095432
CAS nummer: 64697-40-1