1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
H59487.06 H59487.18
H59487.06EA 43.9 EUR
H59487.06 H59487.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Formule: C₁₀H₁₉IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12964976
CAS nummer: 178631-05-5