4-Bromo-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61314.03 H61314.06
H61314.03EA 169 EUR
H61314.03 H61314.06
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199.05
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787171
CAS nummer: 24078-12-4