(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 60.7 EUR
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetone
Formule: C₉H₉FO
Kookpunt: 47 °C
Dichtheid: 1,077
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000325
CAS nummer: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5