4-Chlorophenethylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 27.7 EUR
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorophenethylamine 97%
4-Chlorophenethylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Kookpunt: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Dichtheid: 1,120
Vlampunt: 106 °C (223 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008191
CAS nummer: 156-41-2
EINECS: 205-853-4