N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Morpholinopropanol, 3-Morpholino-1-propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 45.1 EUR
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Formule: C₇H₁₅NO₂
Kookpunt: 240…241 °C
Dichtheid: 1,049
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01713533
CAS nummer: 4441-30-9