1,3,5-Triethylbenzeen 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60875.06 H60875.14
H60875.06EA 65.2 EUR
H60875.06 H60875.14
1,3,5-Triethylbenzeen 95%
1,3,5-Triethylbenzeen
Formule: C₁₂H₁₈
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 0,862
Vlampunt: 76 °C (169 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009261
CAS nummer: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
UN: 3082
ADR: 9,III