Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 91.8 EUR
H60146.AP H60146.K4
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Terpineol, mixture of isomers
Formule: C₁₀H₁₈O
Kookpunt: 213…218 °C
Smeltpunt: 31…36 °C
Dichtheid: 0,934
Vlampunt: 91 °C (196 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00166983
CAS nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1