Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 23.3 EUR
H60034.MD H60034.03
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Iron(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃F₉FeO₉S₃
Smeltpunt: 183 °C
Vlampunt: 110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15144785
CAS nummer: 63295-48-7