3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 67.4 EUR
H61902.03 H61902.06
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781234
CAS nummer: 31224-43-8