3-Fluoropicolinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 77.2 EUR
H61458.03 H61458.06
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
3-Fluoropicolinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114108
CAS nummer: 152126-31-3