2-Piperidinemethanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 85.1 EUR
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinemethanol ≥97%
2-Piperidinemethanol
Formule: C₆H₁₃NO
Kookpunt: 100…102 °C
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005987
CAS nummer: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2