Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
H61559.14 H61559.22
H61559.14EA 129 EUR
H61559.14 H61559.22
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566303
CAS nummer: 31891-06-2