Tetracycline hydrochloride
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 54.9 EUR
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tetracycline hydrochloride
Tetracycline hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078142
CAS nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8