4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 65.9 EUR
H59917.AK H59917.K2
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in water
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₆O₄S
MW: 174.17 g/mol
Dichtheid: 1.337
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673723
CAS nummer: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8 II