9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 62.2 EUR
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formule: C₉H₁₉BrO
Kookpunt: 125…126 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 33…35 °C
Vlampunt: 109 °C (228 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063348
CAS nummer: 55362-80-6