Streptozocin
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
13104-50 13104-1
CAYM13104-50EA 36.6 EUR
CAYM13104-50 CAYM13104-1
Streptozocin
Streptozocin
Formule: C₈H₁₅N₃O₇
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00006607
CAS nummer: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8