7-Fluorooxindole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 45.9 EUR
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindole 95%
7-Fluorooxindole
Formule: C₈H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179608
CAS nummer: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4