2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 287 EUR
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055024
CAS nummer: 33332-28-4