3-Fluoro-2-nitrophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61670.03 H61670.06
H61670.03EA 38.1 EUR
H61670.03 H61670.06
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥97%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368753
CAS nummer: 385-01-3