4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 52.4 EUR
H61978.06 H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673985
CAS nummer: 402-04-0