2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 74.2 EUR
H59878.09 H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012711
CAS nummer: 71574-33-9