Phenyl bromoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H60464.06 H60464.18
H60464.06EA 37.2 EUR
H60464.06 H60464.18
Phenyl bromoacetate ≥98%
Phenyl bromoacetate
Formule: C₈H₇BrO₂
Kookpunt: 134 °C
Smeltpunt: 31…33 °C
Dichtheid: 1,508
Vlampunt: 113 °C (235 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192391
CAS nummer: 620-72-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable