2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 84.9 EUR
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Smeltpunt: 121…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411341
CAS nummer: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III