Eenkanaalspipetten, variabel volume, Axygen® Axypet™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AP-10 AP-100 AP-1000 AP-2 AP-20 AP-200 AP-50
AXYGAP-10EA 239 EUR
AXYGAP-10 AXYGAP-100 AXYGAP-1000 AXYGAP-2 AXYGAP-20 AXYGAP-200 AXYGAP-50
Eenkanaalspipetten, variabel volume, Axygen® Axypet™
Pipetten Micropipetten
Deze digitale pipetten met hoge precisie combineren alle vereisten van moderne pipetten. Hun behuizing is comfortabel voor zowat kleine als grote handen, met ontwerpinnovaties zoals twee ejectorknoppen zodat de gebruiker zijn persoonlijke ergonomie kan optimaliseren. Ze zijn gemaakt van duurzaam PP/PVDF en dus opvallend lichter dan concurrerende modellen.
  • Het duimvriendelijk, zacht verend pipetteersysteem vermindert de vermoeidheid
  • De unieke EZIJECT ejectieknop aan de zijkant vermindert de duimbeweging
  • Vingersteun, voor een meer ontspannen grip
  • De grote