Reagensreservoirs, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RES-V-50-SI RES-2CV-25 RES-2CV-25-S RES-2CV-25-SI RES-V-100 RES-V-100-S RES-V-100-SI RES-V-25 RES-V-25-S RES-V-25-SI RES-V-50-S RES-V-50
AXYGRES-V-50-SIEA 254 EUR
AXYGRES-V-50-SI AXYGRES-2CV-25 AXYGRES-2CV-25-S AXYGRES-2CV-25-SI AXYGRES-V-100 AXYGRES-V-100-S AXYGRES-V-100-SI AXYGRES-V-25 AXYGRES-V-25-S AXYGRES-V-25-SI AXYGRES-V-50-S AXYGRES-V-50
Reagensreservoirs, Axygen®
Reagensreservoirs
PS, wit. Deze reservoirs voor eenmalig gebruik zijn ontworpen voor alle meerkanaalspipetten.
  • Gecertificeerd RNase- en DNase-vrij
  • Pyrogeenvrij
  • De vier hoeken en scherpe V-bodem verzekeren maximale monsterterugwinning
  • Steriel of niet-steriel beschikbaar
  • Reservoir van 25 ml ook beschikbaar met twee kanalen (verdeeld)