Vierkant dekglaasje, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2845-25 2845-22 2850-18 2850-22 2850-25 2855-18 2855-22 2855-25 2845-18
CORN2845-25EA 143.06 EUR
CORN2845-25 CORN2845-22 CORN2850-18 CORN2850-22 CORN2850-25 CORN2855-18 CORN2855-22 CORN2855-25 CORN2845-18
Vierkant dekglaasje, Corning®
Dekglaasjes
Deze vierkante dekglaasjes zijn ontworpen voor niet-steriele toepassingen.
  • Packed one ounce per pack and 10 packs per case
Special, optically clear, water-white, borosilicate cover glass is resistant to surface attachment or weathering and will remain clear for extended periods of time.