Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-818
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-818/10 11-818/11 11-818/6 11-818/7 11-818/8 11-818/9
112-5135EA 67.1 EUR
112-5135 112-5136 112-5131 112-5132 112-5133 112-5134
Handschoenen voor algemeen gebruik, HyFlex® 11-818
Handschoenen
Deze gebreide spandex/nylon voering heeft een nitrilschuim coating op de palm. Bij schurende omstandigheden is de ultradunne FORTIX™ nitrilschuim coating drie keer duurzamer dan vergelijkbare coatings, hierdoor heeft de handschoen een langere levensduur en worden de gebruikskosten verlaagd.
  • De FORTIX™ coating verbetert de grip op droge voorwerpen en is ademend, voor koelere, drogere en minder zweterige handen
  • De naadloze nylon/spandex voering met 18 steken per inch voelt aan als een tweede huid en biedt ademend vermogen, comfort en een betere vingergevoeligheid voor precisietaken
  • De ZONZ® Comfort Fit technologie van Ansell sluit goed aan op de natuurlijke handvormen en biedt daardoor meer ondersteuning en bewegingsvrijheid
  • Ultralicht, schuurbestendig
  • Siliconenvrij materiaal en dus geen overdracht van verontreinigende siliconen naar metalen onderdelen voor het lakken
  • Oeko-Tex® gecertificeerd
Ideaal voor de assemblage van droge onderdelen, fijne montage van kleine bouten en moeren, de hantering van kleine/fijne onderdelen, de montage en demontage van onderdelen, vast- en losschroeven en ultrafijne mechanische toepassingen.
Certificaten: EN 388:2016 (3121A); Cat. II
OEKO-Tex® Standard 100