ESD veiligheidsschoenen, met veters Anatom, 32156/32256
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32256/52 32256/49 32256/38 32256/51 32256/37 32256/50 32256/39 32256/40 32256/41 32256/42 32256/43 32256/44 32256/45 32256/46 32256/47 32256/48 32256/36
ABEB32256/52EA 115 EUR
ABEB32256/52 ABEB32256/49 ABEB32256/38 ABEB32256/51 ABEB32256/37 ABEB32256/50 ABEB32256/39 ABEB32256/40 ABEB32256/41 ABEB32256/42 ABEB32256/43 ABEB32256/44 ABEB32256/45 ABEB32256/46 ABEB32256/47 ABEB32256/48 ABEB32256/36
ESD veiligheidsschoenen, met veters Anatom, 32156/32256
Schoenen en laarzen
ESD-schoen gemaakt van glad leer met reflecterend inzetstukken en een brandstofbestendige PU-buitenzool met hoge slipbestendigheid en zelfreinigend profiel.
  • Vervangbare acc Wave inlegzool
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Asymmetrische hak en Flexzone voor een natuurlijke positie en beweging van de voet
  • TPU-versteviging, voetholteondersteuning en hoge stabiliteit
  • Schokabsorberende PU-tussenzool
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
  • Metaalvrije perforatiebestendige tussenzool (S3-model)
  • Krasbestendige coating in hiel- en teengebied
Colour: Black
Kleur: Zwart
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2 or S3, SRC