ESD-beroepsschoenen, klompen, Rubber, 5100/5150
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5100/37 5100/38 5100/39 5100/40 5100/41 5100/42 5100/43 5100/44 5100/45 5100/46 5100/47 5100/36 5150/36 5150/37 5150/38 5150/39 5150/40 5150/41 5150/42 5150/43 5150/44 5150/45 5150/46 5150/47
114-2181EA 70.3 EUR
114-2181 114-2182 114-2183 114-2184 114-2185 114-2186 114-2187 114-2188 114-2189 114-2190 114-2191 ABEB5100/36 ABEB5150/36 ABEB5150/37 ABEB5150/38 ABEB5150/39 ABEB5150/40 ABEB5150/41 ABEB5150/42 ABEB5150/43 ABEB5150/44 ABEB5150/45 ABEB5150/46 ABEB5150/47
ESD-beroepsschoenen, klompen, Rubber, 5100/5150
Schoenen en laarzen
ESD-klomp gemaakt van glad leer aan de bovenkant, een opvouwbaar, verstelbaar hielriempje en een rubberen zool met kruis/cirkelprofiel, bestendig tegen zuren, basen (reinigingsmiddelen) en brandstoffen.
  • Leren voering
  • PU-tussenzool
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Speciale antislip rubberen zool
  • Elastische wreef
Kleur: Wit of blauw
Certificaten: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, WRU, SRC