Klimaatkasten voor fotostabiliteit
Leverancier: CLIMATRONIX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CTXFLC-700 CTXF-700
390-0762EA 0 EUR
390-0762 390-0761
Klimaatkasten voor fotostabiliteit
Testkamers Fotostabiliteitskamers
De CTX-F en CTX-F/LC zijn speciaal ontwikkeld voor fotostabiliteit in overeenstemming met de ICH-richtlijn Q1B, optie 2, met twee lichtmodules voor VIS- en UVA-belichting. De twee lichtmodules kunnen worden verwijderd, waardoor het apparaat kan worden gebruikt als een standaardklimaatkast, die weer kan worden gebruikt voor ICH-Q1A-onderzoeken.
  • De compressor maakt gebruik van milieuvriendelijk koelmiddel R134a of R404a
  • Standaard mobiel ontwerp met vier zwenkwielen, waarvan twee met remmen
  • Geschikt voor stabiliteitstests conform de ICH Q1A-richtlijn voor
More Product Information