Klimaatkasten, type CTX voor weefselkweek
Leverancier: CLIMATRONIX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CTXWK-1400 CTXWK-700
390-0775EA 0 EUR
390-0775 390-0776
Klimaatkasten, type CTX voor weefselkweek
Testkamers Klimaatkasten
De CTX-WK-serie weefselkweekkast is speciaal ontwikkeld voor weefselkweek, ontkiemtesten, bloeifase en andere research mogelijkheden. Dankzij de PID - controller, die gekenmerkt staat als een gebruiksvriendelijke regelaar en eenvoudige programmatie, kunnen alle gewenste programma's uitgevoerd worden. Dag/nacht simulatie dankzij de programmeerbare 24-uur timer. Dankzij de performante compressor kan er snel gekoeld en ontvochtigd worden. Tevens zorgt de HQ-ultrasoonbevochtiger voor een optimale bevochtiging zonder extra warmte-inbreng in de ruimte. Gebruikmakende van een capacitieve vochtsensor zal een perfecte meting gegarandeerd worden. Het verwarmingselement ingebouwd in de verdamper zorgt voor het opwarmen van de testruimte.
Mogelijke aanpasbare parameters:
Temperatuur (temp. in °C)
Relatieve vochtigheid (RV in %)
CO₂
Licht (PAR in micromol x m-2 x s-1), horizontale- en vertikale lichtmodules, combinatie van traditionele TL-lampen en tevens LED-configuraties, al of niet dimbaar
Mobiele uitvoering: model CTX-WK-700 met vier zwenkwielen waarvan twee met rem en model CTX-WK-1400 met vijf zwenkwielen waarvan twee met rem.
Vertikaal geplaatste belichting: model CTX-WK-700: LED 2×3 modules en model CTX-WK-1400: LED 4×3 modules
Kleur: Cool White voor beide modellen
Lichtintensiteit: 150 micromol/m²/sec
Bestelinformatie: Quotes can be provided for specific requests.