Klimaatkasten, type CTX voor zaadontkiemen
Leverancier: CLIMATRONIX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CTXZO-700 CTXZO-1400
390-0778EA 0 EUR
390-0778 390-0777
Klimaatkasten, type CTX voor zaadontkiemen
Testkamers Klimaatkasten
De CTX-ZO-serie zaadontkiemingskast is speciaal ontwikkeld voor zaadontkieming waarbij heel droge condities vereist zijn o.a. 15% RV bij 4 °C. Deze worden verkregen en gehandhaafd dankzij het gepatenteerd 'dry air inject' dat langeduurbewaring kan garanderen. Met deze oplossing is er geen externe persluchtvoorziening nodig. Dankzij de PID-controller, die gekenmerkt staat als een gebruiksvriendelijke regelaar en eenvoudige programmatie, kunnen alle gewenste programma's uitgevoerd worden. Dag/nacht simulatie dankzij de 24-uur timer. Dankzij de performante compressor kan er snel gekoeld enMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model CTXZO-700 CTXZO-1400
Temperatuurbereik 5...45 °C (zonder licht)
10...35 °C (met licht)
5...45 °C (zonder licht)
10...35 °C (met licht)
Environmentally Preferable
Temp.schommeling (tijd) ±0,7 °C ±0,7 °C
Temp. verandering (ruimtelijke) ±1,5 °C ±1,5 °C
Stabiliteit RV ±3,0% ±3,0%
Inhoud 540 L 1205 L
Convectie type Geforceerde convectie Geforceerde convectie
Geleverde legplaten (max.) 3 6
Inwendige b×d×h 1430×594×663 mm 1430×1327×663 mm
Uitwendige b×d×h 2090×733×800 mm 2090×1463×800 mm
Stroomverbruik 1800 W 2000 W
Gewicht 250 kg 310 kg