Reactiebloksystemen voor RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic en RET control-visc magnetische roerders met verwarmingsplaat
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 88 EUR
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Reactiebloksystemen voor RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic en RET control-visc magnetische roerders met verwarmingsplaat
Blokverwarmers Blokken
Met behulp van reactieblokken kunnen syntheses worden uitgevoerd in rondbodemkolven bij temperaturen tot 180 ˚C, zonder gebruik van oliebaden. Het systeem garandeert optimale warmteoverdracht van de verwarmingsplaat rechtstreeks in het medium. Gelijkmatige menging is ook gegarandeerd, aangezien er geen interferentie plaatsvindt naar het magnetische veld vanuit de aluminium blokken. Reactieblokken zijn verkrijgbaar van 100 ml tot 5000 ml in grootte; inserts voor rondbodemkolven van 10 ml tot 3000 ml zijn verkrijgbaar. Als gevolg van het brede bereik aan uitwisselbare inserts kan dit systeem worden gebruikt voor een reeks verschillende toepassingen met de RCT, RET en RH magnetische roerders met verwarmingsplaat.
  • Voor veilige en schone syntheses in rondbodemkolven bij temperaturen tot 180 °C
  • Gelijkmatige menging
  • Thermische geleiding vindt rechtstreeks in de reactieblokken plaats en is uiterst precies
  • PTFE-coating voorkomt verbranden en zorgt ervoor dat het systeem veilig kan worden gebruikt