Ultrasoonbaden, digitaal, Bransonic®
Leverancier: BRANSON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CPX-952-838R CPX-952-539R CPX-952-538R CPX-952-339R CPX-952-239R CPX-952-238R CPX-952-139R CPX-952-138R CPX-952-338R CPX-952-839R
142-0141EA 3490 EUR
142-0141 142-0138 142-0117 142-0135 142-0132 142-0115 142-0129 142-0114 142-0116 142-0142
Ultrasoonbaden, digitaal, Bransonic®
Ultrasoonbaden
CPX-ultrasoonbaden kunnen digitaal worden bediend en bieden de mogelijkheid tot energietracering voor aanpassing aan lichte of zware belasting, energiebeheer (hoog/laag), ontgassing en slaapstand.
  • Kunststof behuizing, chemisch bestendig
  • Door de sweepfrequentie wordt een gelijkmatige verdeling van de ultrasoongolven bekomen
  • Robuuste industriële transducer 40 kHz
  • Digitale timer met een limiet van 99 minuten, met continue ultrasone werking
  • Het bedieningspaneel is goed toegankelijk boven de tank geplaatst om beschadiging door reinigingsmiddelen te voorkomen
  • Bij het reinigen van gevoelige onderdelen kan de gebruiker de amplitude van de akoestische energie in het bad verlagen: 100% vermogen voor normale toepassingen, 70% vermogen voor gevoelige toepassingen
CPXH is het meest veelzijdige beschikbare systeem met programmeerbare functies, digitale bewerking met de mogelijkheid tot energietracering voor aanpassing aan lichte of zware belasting, energiebeheer (hoog/laag) en ontgassing.
* Dezelfde functies als de CPX-modellen
* Volledig programmeerbaar: nadat het proces is ingevoerd in de regelaar, hoeft de eindgebruiker alleen nog het programma te starten
* Kan worden verwarmd tot 69 °C/156,2 °F en worden ingesteld in Fahrenheit of Celsius
* De laatst opgeslagen parameters worden hernomen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
* Veiligheidsalarm bij te hoge temperatuur voor bescherming tegen oververhitting
* De temperatuurkalibratie is voor de gebruiker toegankelijk via het paneel aan de voorzijde