Temperatuurregelsystemen, Unistat serie
Leverancier: HUBER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1021.0015.01 1021.0016.01 1021.0017.01 1023.0011.01 1030.0003.01 1030.0004.01 1030.0001.01 1041.0004.01 1041.0007.01 1041.0010.01 1030.0007.01 1032.0011.01 1002.0046.01 1000.0037.01 1000.0039.01 1000.0040.01 1002.0045.01
461-6013EA 0 EUR
461-6013 461-6014 461-6015 461-6016 461-0562 461-0832 461-0743 461-1053 461-1054 461-1055 461-1051 HUBE1032.0011.01 HUBE1002.0046.01 HUBE1000.0037.01 HUBE1000.0039.01 HUBE1000.0040.01 HUBE1002.0045.01
Temperatuurregelsystemen, Unistat serie
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Temperatuurregelsystemen
Unistats® zijn de ideale oplossing voor snel en nauwkeurig temperatuurbeheer van extern verbonden toepassingen. Deze compacte apparaten maken prestaties mogelijk die eerder onmogelijk waren, bieden snelle temperatuurwijzigingen en kunnen over een groot temperatuurbereik worden gebruikt zonder dat de vloeistof moet worden vervangen. Er zijn meer dan 60 modellen om uit te kiezen, van slanke torenbehuizingen tot platte ontwerpen met een koelvermogen van 0,7 tot 130 kW. Voor iedere mogelijke toepassing bieden unistats® professionele opschaling en dezelfde stabiele procesomstandigheden van het ontwikkelingslab tot productiesystemen. Apparaten hebben verschillende veiligheidsfuncties, bieden flexibele communicatie via USB- en LAN-interfaces en bieden een uitgebreide reeks alarmen. Apparaten zijn ideaal voor gebruik met reactorsystemen, autoclaven, proef- en mini-installaties, opschaalontwikkelingen, dubbelwandige reactoren, distillatiesystemen, materiaaltesten en gebruik in gecombineerde chemie- en halfgeleiderindustrieën.
  • Werktemperaturen van -120 tot +425 °C
  • Meertalige, interactieve Pilot ONE®-controller met Plug & Play-technologie, aanraakscherm van 14,5 cm, eenvoudige menunavigatie en grafische mogelijkheden
  • Zeer nauwkeurige, slimme temperatuurregeling
  • Maximale stabiliteit en reproduceerbaarheid van processen
  • De hoogste verwarmings- en koelsnelheden
  • Verlengde levensduur van thermische vloeistof
Apparaten voldoen aan DIN 12876; gewaardeerd volgens veiligheidsklasse III
Certificaten: Apparaten voldoen aan DIN 12876; gewaardeerd volgens veiligheidsklasse III
Bestelinformatie: alle apparaten vereisen een driefasenvoeding van 400 V, met uitzondering van "Petite Fleur®/w/eo", dat een voeding van 230 V vereist, en "Unistat® Tango® /wl" en de Unistats® 405/w, 410w en 705/w, die een omschakelbare driefasenvoeding hebben van 230 of 400 V. W wijst op watergekoelde modellen. Gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer informatie over andere modellen of opties en beschikbare toebehoren.
Opgelet: Opmerking: koelvermogen bij +200, +100, 0, -20, -40, en -80 °C.