Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
401205 401206
665-0357EA 3651 EUR
665-0357 665-0358
Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
Elektroden Andere elektroden
Deze digitale dieptesondes met ingebouwde barometerdruk en temperatuurcompensatie combineren opgeloste zuurstof, pH of ORP en conductiviteitsmetingen met nauwkeurige dieptemetingen. Ze kunnen gebruikt worden met één, twee of drie IDS-elektroden. De multiparameter meter Multi 3430 of Multi 3630 IDS is vereist voor metingen.
  • Niet draaien, niet schroeven: slechts één klik nodig voor het creëren van een verbinding met het MPP IDS dat bestand is tegen druk, spanning en gegevens
  • Optionele speciale kabelhaspel met sleepcontacten voor het gelijktijdig opwinden van de kabel en het uitvoeren van metingen, ruimte voor kabels met een lengte tot 100 m
  • Met drie sensorinputs voor de gelijktijdige meting van tot drie parameters, waaronder diepte
Bestelinformatie: Sensors on request, please contact customer service.
Leveringsinformatie: Sondes worden geleverd met ingebouwde druksensor, bescherming, gewicht en beschermkappen voor de sensor inputs en sonde output Sensoren moeten afzonderlijk besteld worden.
De kit wordt geleverd met sonde, ingebouwde druksensor, bescherming, gewicht en beschermkappen, draagtas en drie sensoren (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P en FDO® 925).