Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37-695/8 37-695/9 37-676/10 37-676/11 37-676/7 37-676/8 37-676/9 37-695/10 37-695/11 37-695/7
ANSE37-695/8EA 73.3 EUR
ANSE37-695/8 ANSE37-695/9 ANSE37-676/10 ANSE37-676/11 ANSE37-676/7 ANSE37-676/8 ANSE37-676/9 ANSE37-695/10 ANSE37-695/11 ANSE37-695/7
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Handschoenen
Deze anti-statische handschoenen van nitril met gevlokte voering zijn de ideale keuze voor een veilige behandeling in een brede waaier van werkomgevingen waar zware chemicaliën in voorkomen.
  • Volledig herbruikbaar, met een grote slijtvastheid
  • Katoenpluis voering en flexibele nitril film bieden een uitzonderlijk confort voor de drager
  • Omgekeerde lozenge afwerking zorgt voor hogere gripniveaus
  • Langer voor een uitgebreide bescherming van de pols en de onderarm
Ideaal voor het behandelen en voorbereiden van chemicaliën, raffinage-toepassingen, metaalverwerking, het behandelen van agrochemicaliën en voor gebruik in de grafische sector.
Certificaten: 37-676: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149; Cat. III
37-695: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A), EN 1149; Cat. III
Goedgekeurd voor contact met voedsel.