Beroepsschoenen, klompen, The Original, 5080/5081
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5081/36 5081/37 5081/35
ABEB5081/36EA 49.5 EUR
ABEB5081/36 ABEB5081/37 ABEB5081/35
Beroepsschoenen, klompen, The Original, 5080/5081
Schoenen en laarzen
Antistatische klompen gemaakt van gladde of geperforeerde leren bovenkant en een zool met kruis/cirkelprofiel bestendig tegen dierlijke vetten, olie en brandstof.
  • Hielband is opvouwbaar en verstelbaar
  • Leren voering
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
Colour: White leather, green sole
Kleur: Wit leer, groene zool
Certificaten: TÜV GS-tested; EN ISO 20347:2012; OB, SRC