Industriële handschoenen, JACKSON SAFETY* G40 PU Coated
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13840 13837 13838 13839
KIMB13840EA 40.4 EUR
KIMB13840 KIMB13837 KIMB13838 KIMB13839
Industriële handschoenen, JACKSON SAFETY* G40 PU Coated
Handschoenen
Naadloze nylon voeringen met zwarte polyurethaan coating.
  • Flinterdun voor vingergevoeligheid
  • Uitstekende grip en beweeglijkheid
  • Naadloos gebreide structuur voor comfort
  • Scheur- en schuurbestendig
Ideaal voor de hantering van kleine voorwerpen, opslag- en verzendwerkzaamheden en onderhoudstoepassingen.
Certificaten: EN 388 (3131); Cat. II