VWR® DO-220/DO-220 M, opgeloste zuurstofmeters, handbediend, met optische sensor
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
664-0168EA 539 EUR
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, opgeloste zuurstofmeters, handbediend, met optische sensor
Elektrochemische meters Zuurstofmeters
Deze compacte, draagbare meters meten opgeloste zuurstof en temperatuur met behulp van een slimme optische sensor. Waarden worden van en naar de sensor verzonden in aangepast digitaal RS485-formaat. Ideaal voor veldmetingen.
  • IP 67 waterdichte behuizing, gesegmenteerd LCD-scherm dat tegelijkertijd DO- en temperatuurwaarden weergeeft
  • 50 of 250 datasets reviewbaar geheugen
  • Sensorkapcoëfficiënten moeten door de eindgebruiker handmatig in het instrument worden ingevoerd; sensordop vervangen na 12 tot 16 maanden
  • Batterijduur van 100 uur; indicator voor lage batterijspanning; automatische uitschakelfunctie (na 30 minuten niet-gebruik)
  • Herkenning van elektrode-offset; automatische vergrendeling en vasthouden van de meetwaarden op het display
Extra functies van DO 220 M:
- Uitgebreide geheugencapaciteit (250 datasets)
- Waterdichte USB-poort voor het overbrengen van gegevens naar een pc (geen software vereist)
- Realtimeklok voor opgeslagen gegevens
- Herkalibratieherinnering (selecteerbaar van 0 tot 60 dagen)
Garantie: 3 jaar voor instrumenten en 6 maanden voor elektroden/sondes/kabels.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd in een draagtas met optische DO-sensor incl. kabel van 1 m of 4 m.