Cleaning wipe, microfiber
Leverancier: Köhler Technische Produkte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-2151EA 25.3 EUR
115-2151
Cleaning wipe, microfiber
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor delicate taken
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
  • For cleaning without detergents
  • Can be used either wet or dry
  • Washable up to 90 °C
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904