Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Bacou Ballast
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6245564/38 6245564/39 6245564/40 6245564/41 6245564/42 6245564/43 6245564/44 6245564/45 6245564/46 6245564/47
DALL6245564/38EA 170.04 EUR
DALL6245564/38 DALL6245564/39 DALL6245564/40 DALL6245564/41 DALL6245564/42 DALL6245564/43 DALL6245564/44 DALL6245564/45 DALL6245564/46 DALL6245564/47
Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Bacou Ballast
Schoenen en laarzen
Veiligheidsenkellaars gemaakt van waterbestendig leer met reflecterende textielen inzetstukken, Coolmax®-voering en double density PU-zool.
  • Gepolsterde enkelrand en tong en verstevigd aan neusbeschermer
  • Antibacteriële, sneldrogende Coolmax®-voering
  • Verwijderbare Coolmax®-inlegzool met antibacteriële koolstofbehandeling
  • Metaalvrij, lichtgewicht 200 J SPACIUM™-neusbeschermer
  • Metaalvrije, perforatiebestendige FLEXIUM™-tussenzool
Voor omgevingen: bevroren bodem en zeer hoge temperaturen.
Kleur: Zwart
Certificaten: EN ISO 20345; S3, SRC, CI, HI