Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Bacou Original Cerata
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6246102/43 6246102/39 6246102/40 6246102/42 6246102/44 6246102/45 6246102/46 6246102/47 6246102/48 6246102/49 6246102/41
DALL6246102/43EA 86.76 EUR
DALL6246102/43 DALL6246102/39 DALL6246102/40 DALL6246102/42 DALL6246102/44 DALL6246102/45 DALL6246102/46 DALL6246102/47 DALL6246102/48 DALL6246102/49 DALL6246102/41
Veiligheidsenkellaarzen, met veters, Bacou Original Cerata
Schoenen en laarzen
Veiligheidsschoen gemaakt van waterbestendige, geoliede volnerfleren bovenkant met textielen tussenstukken, 3D-voering en ingespoten dualdensity PU-buitenzool.
  • Verstevigde bescherming aan de voor- en achterkant
  • Gepolsterde enkelrand en tong
  • Antibacteriële, ademende, sneldrogende voering met 3D-structuur
  • Verwijderbare antibacteriële dualdensity PU-zool met schuim en comfortabele hielstukken
  • Laterale waterdichte balgen voorkomen binnendringing van vloeistof en stof
  • Lichte, metaalvrije Spacium™-neusbeschermer gemaakt van ingespoten polymeer (200 J)
  • Roestvrijstalen perforatiebestendige tussenzool
Voor diverse omgevingen: bevroren bodem en zeer hoge temperaturen.
Kleur: Zwart/Groen
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, CI, HO