SPE-kolommen, op polymeerbasis, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7519-05EA 191 EUR
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
SPE-kolommen, op polymeerbasis, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Kolommen voor chromatografie
Solid Phase extractie, als een voorbereidingstechniek voor monsters, vereist vaak stationaire fasen die stabiel zijn binnen het gehele pH-bereik. Styrene-divinylbenzene (SDB) copolymeer-sorptiemiddel kan de kwaliteit van de monstervoorbereiding verbeteren.
Uitstekende structurele, mechanische en chemische eigenschappen, zuiverheid van de verpakking en laadvermogen, evenals stabiliteit van het SDB-sorptiemiddel, zorgen voor een betere reiniging en concentratie van monsters. Dit polymeer SDB-sorptiemiddel is een zeer efficiënt SDB-sorptiemiddel met hoge doorvoercapaciteit. Het maakt eenMore Product Information