Laboratoriumglaswerksproeier met hoge capaciteit, professionele lijn, 90 cm, GW4090-serie
Leverancier: SMEG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GW4090C GW4090 GW4090BXCA GW4090CA GW4090PA GW4090A
141-0695EA 13580 EUR
141-0695 141-0954 SMEGGW4090BXCA SMEGGW4090CA SMEGGW4090PA SMEGGW4090A
Laboratoriumglaswerksproeier met hoge capaciteit, professionele lijn, 90 cm, GW4090-serie
Wasmachines voor glaswerk
Alle was- en desinfecteermachines van Smeg zijn vervaardigd op basis van specifieke projecten met professionele materialen en speciale onderdelen, om zo de beste technologische resultaten te verkrijgen. De waskamers zijn vervaardigd uit roestvrij staal van AISI 316-L-kwaliteit dat bestand is tegen sterke zuren (zoals gebruikt in de farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie). De GW4090 is ontworpen om te werken met 1 of 2 niveaus voor de behandeling van verschillende soorten stoffen. Mogelijkheid van wassen, ontsmetten en drogen met het droogsysteem.
  • Wassen tot 95 °C - antibacteriële thermische desinfectie
  • Maximaal 4 doseerpompen geïntegreerd in de machine
  • Microprocessor-programmeerbare elektronische regeling
  • Elektronische programmeren: 20 vooraf ingestelde programma's + 10 gratis programma's
  • Seriële poort RS232 voor verbinding met externe printer of PC
  • Externe panelen van roestvrij staal AISI 304, waskamer en interne deur uitgevoerd in roestvrij staal AISI 316L
  • 4 Wasniveaus
  • Beveiligingsvergrendeling en automatische deuropening voor stoom verwijderen aan het einde van de cyclus
  • Vertraagde start en wachtwoordbeveiliging
  • Wasgebied 0,52 m²
  • Geforceerd drogen onder hitte voor 98% efficiënte luchtfiltering
  • Grafische display met tekst in verschillende talen
De GW4090 biedt standaard geforceerd drogen met een ventilator van 2000 watt met HEPA-filter, plus de capaciteit voor intern opslaan van een reeks vloeibare reinigingsmiddelen en neutraliserende middelen. Het geforceerde luchtdroogsysteem is volledig up-to-date gemaakt voor de GW4090, waardoor een uiterst hoogwaardig sneldrogend systeem is ontstaan. Het systeem is voorzien van een energiezuinige heteluchtgenerator in combinatie met een krachtige ventilator en is rechtstreeks bestuurbaar door de programmeur. Zo kunt u zowel bedrijfstijden als temperatuurparameters aanpassen aan uw wensen. Ten slotte zorgen de microprocessoren voor intelligente besturing van het droogcircuit door automatische optimalisatie van de ventilatorsnelheid op basis van de temperatuur die in de kamer is gemeten.
Leveringsinformatie: Geleverd zonder manden, gelieve afzonderlijk te bestellen.