Snijbestendige handschoenen, Camapur® Cut 627
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
627.10 627.11 627.12 627.6 627.7 627.8 627.9
112-2976EA 319 EUR
112-2976 KCHL627.11 KCHL627.12 KCHL627.6 KCHL627.7 112-2977 112-2978
Snijbestendige handschoenen, Camapur® Cut 627
Handschoenen
Deze handschoen is gemaakt van HPPE vezels en combineert een goede vingergevoeligheid, mechanische bestendigheid en hoge snijbestendigheid. De dunne PU-coating biedt goede vingergevoeligheid en voorkomt zweten.
  • Uitstekende grip, zelfs bij de hantering van licht geoliede, natte en gladde voorwerpen
  • Rug zonder coating voor meer ademend vermogen
  • Donkergrijze kleur om minder aan vuil gevoelig te zijn
  • De verschillende kleuren van de gebreide manchet geven de verschillende maten aan
Ze zijn ideaal voor montagewerkzaamheden met gemiddelde snijrisico's, deMore Product Information